8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 296 EUR
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110554
Núm. CAS: 158753-17-4