Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄S
MW: 230,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366751
Núm. CAS: 148550-51-0