4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
OR55187-5G
APOSOR55187-5GEA 190 EUR
APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂N₂OS
MW: 223,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545984
Núm. CAS: 55084-66-7