2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
OR55196-1G OR55196-250MG OR55196-5G
APOSOR55196-1GEA 56.7 EUR
APOSOR55196-1G APOSOR55196-250MG APOSOR55196-5G
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036286
Núm. CAS: 58579-54-7