1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55208-1G OR55208-5G OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55208-1G APOSOR55208-5G APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464263
Núm. CAS: 3920-38-5