(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 282 EUR
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formula: C₆H₁₂N₂·2BrH
MW: 273,997 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863510
Núm. CAS: 125224-62-6