3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR55221-1G OR55221-250MG
APOSOR55221-1GEA 261 EUR
APOSOR55221-1G APOSOR55221-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09860597
Núm. CAS: 149739-51-5