3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 169 EUR
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₅
MW: 195,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26855790
Núm. CAS: 1289174-44-2