2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 232 EUR
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08673515
Núm. CAS: 3111-51-1