2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 253 EUR
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27935321
Núm. CAS: 99615-74-4