2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 786 EUR
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11103016
Núm. CAS: 68740-33-0