2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
OR55246-1G OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA 174 EUR
APOSOR55246-1G APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22493253
Núm. CAS: 100479-73-0