2-Iodo-1,4-benzoquinone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Iodocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 393 EUR
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Formula: C₆H₃IO₂
MW: 233,991 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01663089
Núm. CAS: 3958-83-6
UN: 2587
ADR: 6.1,II