3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 1440 EUR
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,465 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31543878
Núm. CAS: 2091408-21-6