2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55260-250MG OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA 174 EUR
APOSOR55260-250MG APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆ClNS
MW: 159.637 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437890
Núm. CAS: 71506-83-7