3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55265-1G OR55265-250MG OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55265-1G APOSOR55265-250MG APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026962
Núm. CAS: 51123-59-2