2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)boronic acid
OR55266-1G
APOSOR55266-1GEA
127
EUR
APOSOR55266-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180,009 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04037222 Núm. CAS: 355836-08-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...