2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834772
Núm. CAS: 1261816-95-8