2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 174 EUR
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13704701
Núm. CAS: 53078-68-5