5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR55276-250MG OR55276-1G OR55276-5G
APOSOR55276-250MGEA 112 EUR
APOSOR55276-250MG APOSOR55276-1G APOSOR55276-5G
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₉BrClN
MW: 246,531 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24129966
Núm. CAS: 1522580-66-0