2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55277-1G
OR55277-250MG
OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA
224
EUR
APOSOR55277-1G
APOSOR55277-250MG
APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Formula:
C₆H₇BrN₂·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20923742 Núm. CAS: 1052271-58-5 |