3,5-Diethynylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Diethynylbenzoic acid
OR55280-250MG OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA 267 EUR
APOSOR55280-250MG APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₆O₂
MW: 170,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658429
Núm. CAS: 883106-26-1