4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 162 EUR
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18383373
Núm. CAS: 150033-80-0