trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR55285-250MG OR55285-1G
APOSOR55285-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR55285-250MG APOSOR55285-1G
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₉H₁₇NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635812
Núm. CAS: 2084-28-8