N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 174 EUR
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Pto. de fusión: 120…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18380727
Núm. CAS: 54641-27-9