(1-Bromopropyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromopropylbenzene
OR55292-1G OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA 858 EUR
APOSOR55292-1G APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Formula: C₉H₁₁Br
MW: 199,088 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055549
Núm. CAS: 2114-36-5