tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR55293-1G OR55293-5G
APOSOR55293-1GEA 98.6 EUR
APOSOR55293-1G APOSOR55293-5G
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19707636
Núm. CAS: 821767-61-7