tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55294-1G OR55294-5G
APOSOR55294-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55294-1G APOSOR55294-5G
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181893
Núm. CAS: 159503-91-0