2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR55302-250MG OR55302-500MG
APOSOR55302-250MGEA 764 EUR
APOSOR55302-250MG APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828139
Núm. CAS: 28252-82-6