2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 261 EUR
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,241 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11934676
Núm. CAS: 20207-13-0