Iodocholine iodide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 480 EUR
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Formula: C₅H₁₃INO·I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489393
Núm. CAS: 28508-22-7