5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trichloropyrimidin-5-amine
OR55310-250MG OR55310-1G
APOSOR55310-250MGEA 125 EUR
APOSOR55310-250MG APOSOR55310-1G
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₃N₃
MW: 198,438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08693695
Núm. CAS: 91322-00-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III