5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55314-250MG OR55314-1G
APOSOR55314-250MGEA 62.5 EUR
APOSOR55314-250MG APOSOR55314-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17392823
Núm. CAS: 861084-04-0