Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55315-1G
OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA
226
EUR
APOSOR55315-1G
APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00157184 Núm. CAS: 34040-63-6 |