5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Butyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 127 EUR
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Formula: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22581692
Núm. CAS: 3663-24-9