3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 125 EUR
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Formula: C₁₁H₁₆BrNO
MW: 258,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03718813
Núm. CAS: 76579-64-1