Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55322-250MG OR55322-1G
APOSOR55322-250MGEA 108 EUR
APOSOR55322-250MG APOSOR55322-1G
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Pentachlorophenyl dodecanoate
Formula: C₁₈H₂₃Cl₅O₂
MW: 448,639 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050976
Núm. CAS: 3772-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III