2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
OR55333-250MG OR55333-1G
APOSOR55333-250MGEA 510 EUR
APOSOR55333-250MG APOSOR55333-1G
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Formula: C₅HBr₂NS
MW: 266,941 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22578679
Núm. CAS: 18792-01-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III