5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 219 EUR
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrClNO₃
Pto. de fusión: 273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31002307
Núm. CAS: 943138-45-2