2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 836 EUR
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18253968
Núm. CAS: 1176470-56-6