5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Dimethoxypyridin-3-amine
OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 510 EUR
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20715092
Núm. CAS: 79491-49-9