4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
MW: 324.941 g/mol
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391612
Núm. CAS: 919124-08-6