4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 22 EUR
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formula: C₉H₁₄B₂O₅
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115638
Núm. CAS: 850568-40-0