5-Iodobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-1-benzofuran, 5-Iodobenzofuran
OR55385-250MG OR55385-1G OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR55385-250MG APOSOR55385-1G APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅IO
MW: 244,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406296
Núm. CAS: 60770-67-4