1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55389-100MG
OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA
677
EUR
APOSOR55389-100MG
APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Formula:
C₆H₁₁BrO MW: 179,055 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30487495 Núm. CAS: 1696252-78-4 |