cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55390-100MG OR55390-250MG
APOSOR55390-100MGEA 0 EUR
APOSOR55390-100MG APOSOR55390-250MG
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane
Formula: C₅H₉BrO
MW: 165,028 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30487877
Núm. CAS: 2044705-32-8