(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55391-250MG OR55391-1G
APOSOR55391-250MGEA 437 EUR
APOSOR55391-250MG APOSOR55391-1G
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08686736
Núm. CAS: 186393-31-7