(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55400-250MG OR55400-1G
APOSOR55400-250MGEA 423 EUR
APOSOR55400-250MG APOSOR55400-1G
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Formula: C₄H₈N₄
MW: 112,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17255308
Núm. CAS: 785760-73-8