Thiomorpholine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl thiomorpholine-4-carboxylate
OR55408-250MG
OR55408-1G
OR55408-5G
APOSOR55408-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR55408-250MG
APOSOR55408-1G
APOSOR55408-5G
Thiomorpholine, N-BOC protected
Thiomorpholine, N-BOC protected
Formula:
C₉H₁₇NO₂S MW: 203,302 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD14635788 Núm. CAS: 220655-09-4 UN: 3261 ADR: 8,III |