2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01664411
Núm. CAS: 98451-51-5